Fortfahren mit
CRM044
Spurenmetalle – Schlufflehm
certified reference material, pkg of 50 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM044-050
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
8.27
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses Produkt wurde aus einer natürlich kontaminierten Matrix produziert und zertifiziert und wurde nicht aufkonzentriert oder in irgendeiner Weise verändert. Analytische Daten für die Zertifizierung wurden unter Verwendung von USEPA SW846, 3. Auflage Methoden 3050 (Heizblock) und 3051 (Mikrowelle) mit Salpetersäure-Extraktion erhalten. Die Analyse wurde nach USEPA-Methoden 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) und 7000 (AES) durchgeführt.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM025CRM046CRM2003
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Analyt
Beschreibung
  • Aluminum
  • Antimony
  • Arsenic
  • Barium
  • Beryllium
  • Boron
  • Cadmium
  • Calcium
  • Chromium
  • Cobalt
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Magnesium
  • Manganese
  • Mercury
  • Molybdenum
  • Nickel
  • Potassium
  • Selenium
  • Silicon
  • Silver
  • Sodium
  • Strontium
  • Thallium
  • Tin
  • Titanium
  • Vanadium
  • Zinc
  • pH
Alle anzeigen (30)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 1327-53-3 + 10045-94-0 + 10141-05-6
CAS No.
7789-09-5 + 1327-53-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)