Merck
Z148814
PTFE-Dichtungsband
W 1/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Breite
1/4 in.
Walzengröße
520 in. (13.2 m)
Allgemeine Beschreibung
Macht die Benutzung von Gleitmitteln und Vakuumfetten bei Glasschliffen, Exsikkatoren, Glasglocken usw. überflüssig. Dichtet über einen längeren Zeitraum vakuumdicht ab. Auf 1.3 m Rolle
Anwendung
PTFE sealing tape is commonly used to seal connections in
  • Gas cylinder extraction setups
  • Microfluidic device plumbing setups
  • Carrier gas connections for gas chromatography