Merck
Z100617
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.