Merck
Z131342
Nalgene® polypropylene copolymer Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
flat bottom
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Verbindung
Joints stopper (6)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
without cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4102-0250
Verfügbarkeit
not available in EU
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Autoklavierbar, Typ 4102
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries