Fortfahren mit
Z362808
Nalgene® Erlenmeyer-Kolben aus Polymethylpenten
capacity 250 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Nalgene 4109-0250
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,70
€ 59,13
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
250 mL
Material:
colorless polypropylene cap, flat bottom, narrow-mouth , polymethylpentene
Sterility:
non-sterile
Feature:
closure type Screw cap, with cap
€ 59,13
Listenpreis€ 65,70Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless polypropylene cap, flat bottom, narrow-mouth , polymethylpentene
joint
Joints neck (38)
sterility
non-sterile
feature
closure type Screw cap, with cap
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0250
capacity
250 mL
General description
Mit Schraubdeckel, kann beliebig oft autoklaviert werden! Mikrowellen-tauglich.
Other Notes
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z362794Z362816Z362824
description
capacity 250 mL
description
capacity 125 mL
description
capacity 500 mL
description
capacity 1,000 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
250 mL
capacity
125 mL
capacity
500 mL
capacity
1,000 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0250
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0125
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-0500
manufacturer/tradename
Nalgene 4109-1000
material
flat bottom, colorless polypropylene cap, narrow-mouth , polymethylpentene
material
polymethylpentene , flat bottom, wide-neck , colorless polypropylene cap
material
polymethylpentene , flat bottom, colorless polypropylene cap, wide-neck
material
wide-neck , flat bottom, colorless polypropylene cap, polymethylpentene
feature
with cap, closure type Screw cap
feature
closure type Screw cap, with cap
feature
closure type Screw cap, with cap
feature
with cap, closure type Screw cap
packaging
pack of 4
packaging
pack of 6
packaging
pack of 4
packaging
pack of 2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)