Merck
Z125784
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 5,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 353,00
€ 353,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 353,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 353,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Verbindung
Joints: ST/NS24/40 (3)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6948-58
Kapazität
5,000 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)