Merck
W230502
Sigma-Aldrich
Citral-dimethylacetal
≥90%
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
2305
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
6.005
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
9 mmHg ( 102.7 °C)
Beschreibung
mixture of cis and trans
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; lemon; lime; citrus
SMILES String
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChIKey
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup