Merck
Z122467
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 147,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 147,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Höhe
280 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2mm, ab 500mL Inhalt. Hahn 4mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)