Merck
Z115436
Schutzzange
L 9 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 61,70
€ 61,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 61,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
€ 61,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37945-0000
Länge
9 in.
Allgemeine Beschreibung
Spitzen ca. 75mm lang mit PTFE überzogen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)