Merck
CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Synonym(e):
pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1000 ea
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7095D-5X
Größe
5.75 in.
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.