Merck
Z115029
Sigma-Aldrich
Serum-finish V-Vials®
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Durchm. × H
12 mm × 32 mm
Öffnung AD
11 mm
Volumen
0.1 mL
Allgemeine Beschreibung
Vials ohne Deckel, aus autoklavierbarem Borosilikatglas, Hydrolyseklasse 1. Für Aluminiumdeckel. Größe 0,1mL passend für Standard GC Autosampler.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)