Fortfahren mit
27378
Mikroreaktionsgefäße, Klarglas, Bördelkappe
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear glass
feature
vial type crimp top
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
20 mm × 61 mm
mouth O.D.
20 mm
volume
5 mL
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp seal
General description
Die Bördelrand-Mikroreaktionsgefäße benötigen einen 20 mm Deckel. Dieser ist beim Produkt nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
Diese Produkte haben keine Maßeinteilung auf dem Glas.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3310733144
description
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
description
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
description
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
volume
5 mL
volume
30 mL
volume
10 mL
feature
vial type crimp top
feature
closure type crimp top vial, autoclavable
feature
closure type crimp top vial, autoclavable
material
clear glass
material
clear glass bottle
material
amber glass bottle
compatibility
for use with 20mm crimp seal
compatibility
-
compatibility
-
O.D. × H
20 mm × 61 mm
O.D. × H
36.6 mm × 62.8 mm
O.D. × H
25 mm × 50 mm
mouth O.D.
20 mm
mouth O.D.
-
mouth O.D.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)