Merck
Z114197
Sigma-Aldrich
Wheaton Dichtungen für geschlossene Kappen
size 13 mm, PTFE-faced rubber septa
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE-faced rubber septa
Beschreibung
Tear-out center disk
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Größe
13 mm
Fitting
closure for 13 mm crimp top vial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)