Merck
Z112143
Sigma-Aldrich
Rundes Zellenfenster, 32 mm
Irtran-2, Undrilled
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
Irtran-2
Verpackung
pkg of (contains 1 window)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
32 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)