Z105902
Cyanacrylat-Klebstoffe
High-viscosity
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Ethyl Cyanoacrylate
Viskosität
1300-1700 cP
Allgemeine Beschreibung
- Schnellbindend
- Chemisch resistent
- Geliefert in 28g Flaschen
- Hohe Klebekraft
- Verbindet gleiche und verschiedene Materialien
- Einsatzbereich: -80 to 180 °C
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)