WHA69712504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Synonym(e):
Z754684
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pk of 1500
Hersteller/Markenname
Whatman 6971-2504
Whatman Article No. 28420562 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Größe
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)