WHA68092024
Whatman® Anotop 25 syringe filter
0.2 μm, 200/pk
Synonym(e):
Whatman® Anotop® 25 Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Anopore membrane
alumina based membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200
Hersteller/Markenname
Whatman 6809-2024
Whatman Article No. 28420394 (US reference)
Parameter
~100 mL sample volume
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Anwendung
- Kaltsterilisation von Wachstumsmedien
- Phagen- und Virusfiltration
- Entfernen von Proteinen oder Polymeren mit hoher Molekülmasse
- Liposomextrusion
- Filtration von Lösungsmitteln zur Spektroanalyse und Vorbereitung von Analyseproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aluminum-based inorganic Anopore membrane available in three pore sizes
- Effective with most organic solvents and aqueous samples
- Low hold-up volume (< 20 µl for Anotop 10) for maximum sample recovery
- Low protein binding filter minimizes protein loss
- Capillary pore structure with narrow pore-size distribution