Merck
WHA29175524
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (35 cm) (43 cm), Whatman 29175524
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Cytiva
Whatman 29175524
L × B
(35 cm) (43 cm)
Allgemeine Beschreibung
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
  • For use with unmounted screens (not included).
  • Protects your screen from light during exposure.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)