Merck
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>96%
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
woody
SMILES String
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
InChIKey
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)