Merck
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Synonym(e):
Bitter orange oil
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Citrus aurantium
Qualität
Kosher
Optische Aktivität
[α]20/D −3.0°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
woody
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
152.0 °F
Flammpunkt (°C)
66.67 °C