Wichtige Dokumente
W515604
Isopropylpalmitat
≥90%
Synonym(e):
Isopropyl-palmitat
Größe auswählen
€ 50,30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 50,30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥90%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
oily
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChIKey
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?