Wichtige Dokumente
W512508
3,7-Dimethyl-2,6-octadiennitril
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)