Merck
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
FEMA-Nummer:
4666
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352212
Flavis-Nummer:
02.129
NACRES:
NA.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; woody; spicy; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChIKey
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)