Merck
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Synonym(e):
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
Größe auswählen
W457533-SAMPLE
€ 50,30
100 G
€ 271,00
1 KG
€ 1.020,00
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W457533-SAMPLE
€ 50,30
100 G
€ 271,00
1 KG
€ 1.020,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.41
FEMA-Nummer:
4575
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
€ 50,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
onion; sweet
SMILES String
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)