Merck
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl-10-undecenoat
96%
Synonym(e):
10-Undecensäure-methylester, Undecylensäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
4253
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; fruity; waxy
SMILES String
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChIKey
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)