Merck
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
Synonym(e):
2-Mercapto-anisol, Thioguaiacol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.20
FEMA-Nummer:
4159
Beilstein:
2042178
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.139
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
meaty; spicy; smoky
Qualität:
FG
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
99 °C/8 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Dichte
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; spicy; smoky
SMILES String
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChIKey
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)