Wichtige Dokumente
W394602
2-Methylcyclohexanon
≥98%
Synonym(e):
Tetrahydro-o-kresol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cooling; minty; peppermint
SMILES String
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F
Flammpunkt (°C)
48 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?