Merck
W384606
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
Certified organic (NOP)
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3846
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Organoleptisch:
grassy; lemon
Qualität:
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Ursprung
Vietnam origin
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
232 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
grassy; lemon
Rechtliche Hinweise
Certified organic by MOSA
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
130.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)