Merck
W383503
Sigma-Aldrich
Ethyl(methylthio)acetat
≥98%, FG
Synonym(e):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.20
FEMA-Nummer:
3835
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.122
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Agentur
meets requirements for JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical; fruity; sulfurous
SMILES String
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natural occurrence: Apple and melon.
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%
Taste at 1-2 ppm
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)