Merck
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalacton
≥99%
Synonym(e):
Minz-Lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
Beilstein:
1343029
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.036
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
Qualität:
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D −35°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
SMILES String
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Menthalacton kommt natürlicherweise in der Minze vor. Möglicherweise trägt es zu deren schmerzstillenden Wirkung bei.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch bei 10 %
Geschmack entsteht bei 20 ppm
Sonstige Hinweise
Natürliches Vorkommen: Pfefferminz- und Polei-Minzöl, Mentha arvensis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)