W372102
2,4-Octadienal, predominantly trans,trans
≥95%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Zusammensetzung
trans,trans isomer, ≥85%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
88 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; melon
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C8H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h4-8H,2-3H2,1H3/b5-4+,7-6+
InChIKey
DVVATNQISMINCX-YTXTXJHMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup