Fortfahren mit
10445
Anisaldehyd-dimethylacetal
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
4-Methoxy-benzaldehyd-dimethylacetal, α,α,4-Trimethoxy-toluol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-577-4
Beilstein/REAXYS Number:
2048930
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.505
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(OC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Anisaldehyde dimethyl acetal is a clear, colorless to light yellow liquid. The flash point for anisaldehyde dimethyl acetal is 114.0°C. It undergoes allylation reactions with allyltrimethylsilane catalysed by Iron(III) chloride. Anisaldehyde dimethyl acetal undergoes ytterbium-catalyzed tandem carboalkoxylation/Friedel–Crafts reaction with 1-phenylbenzylidenecyclopropane to yield 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylindene.
Application
Anisaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of lipid A mimic precursor. It was also used in the synthesis of 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane-4-carboxamido)propanoate.
Other Notes
Protecting group reagent for diols, used e.g. in carbohydrate chemistry; the acetal protection can be selectively cleaved under mild conditions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10906381438320102
description
≥98.5% (GC)
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
95%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99%
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: slightly soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.505
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)