Merck
W364606
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyd
≥97%
Synonym(e):
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyd, 3-Methyl-2-butenal, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyd
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
FEMA-Nummer:
3646
Beilstein:
1734740
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10354
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
5.124
Dampfdruck
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Mild, fusel oil, butter