Merck
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propandithiol
≥96%, FG
Synonym(e):
1,3-Dimercapto-propan, Trimethylendimercaptan
About This Item
Lineare Formel:
HS(CH2)3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.23
FEMA-Nummer:
3588
Beilstein:
1071197
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11929
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.076
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−79 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; sulfurous
SMILES String
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChIKey
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter