Merck
W356905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
Synonym(e):
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
Größe auswählen
W356905-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 303,00
1 KG
€ 1.220,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W356905-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 303,00
1 KG
€ 1.220,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
FEMA-Nummer:
3569
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11921
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.067
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
nutty
SMILES String
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)