Merck
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Mercaptan C3, Propylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.16
FEMA-Nummer:
3521
Beilstein:
1696860
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.071
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
2.54 (vs air)
Dampfdruck
122 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−113 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cabbage; onion; alliaceous
SMILES String
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)