Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-789-1
Beilstein/REAXYS Number:
1730979
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
27.4 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCS
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 98% | description AldrichCPR |
| assay 98% | assay - |
| bp 126 °C (lit.) | bp - |
| density 0.84 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index - |
| vapor pressure 27.4 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanethiol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?