Merck
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
FEMA-Nummer:
3391
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10921
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.066
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; nutty
SMILES String
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChIKey
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)