Merck
W335900
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-2-methyl-buttersäure
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
3359
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10773
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.516
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES String
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F
Flammpunkt (°C)
67 °C