Merck
W334502
Sigma-Aldrich
2-Ethylthiophenol
≥95%, FG
Synonym(e):
2-Ethylbenzolthiol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.23
FEMA-Nummer:
3345
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11666
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.054
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.5682 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)