Merck
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Synonym(e):
coffee dione
Größe auswählen
W330507-SAMPLE
€ 47,40
100 G
€ 368,00
1 KG
€ 1.660,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W330507-SAMPLE
€ 47,40
100 G
€ 368,00
1 KG
€ 1.660,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H7(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
FEMA-Nummer:
3305
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2311
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.080
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-63 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
bread; burnt; caramel; coffee; maple
SMILES String
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)