Merck
W322400
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-butenal, mixture of cis and trans
≥97%, FG
Synonym(e):
cocoa butenal
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(C6H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
FEMA-Nummer:
3224
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
670
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.062
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cocoa; honey; musty; floral
SMILES String
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
InChIKey
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F
Flammpunkt (°C)
106 °C