W316814
3,4-Hexandion
≥95%, FG
Synonym(e):
Hexane-3,4-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; buttery
SMILES String
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup