560006
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(O)C(=O)CO1
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
InChIKey
DLVYTANECMRFGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable