Merck
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropylbutyrat
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2935
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
267
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.041
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES String
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 20 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)