Wichtige Dokumente
W290238
(1R)-(+)-α-Pinen
97%, FG
Synonym(e):
(+)-α-Pinen, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en, (1R,5R)-2-Pinen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +42°, neat
Selbstzündungstemp.
491 °F
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
α-pinene and β-pinene
Organoleptisch
woody; camphoraceous; pine
SMILES String
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters