W504505
(S)-(−)-Limonen
≥95%, FG
Synonym(e):
(−)-Carven, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, p-Mentha-1,8-dien
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]20/D −90 to -61°, neat (angular)
Expl.-Gr.
6.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
camphoraceous; herbaceous; pine
SMILES String
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
InChIKey
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
- Efficient production of (S)-limonene and geraniol in Saccharomyces cerevisiae through the utilization of an Erg20 mutant with enhanced GPP accumulation capability.: This study highlights a metabolic engineering approach to enhance the production of (S)-limonene and geraniol in yeast, offering potential for scalable biosynthesis of these valuable compounds (Bernard et al., 2024).
- The behavioral sensitivity of mice to acyclic, monocyclic, and bicyclic monoterpenes.: This research investigates the effects of various terpenes including (S)-limonene on mice behavior, providing insights into potential therapeutic applications (Williams et al., 2024).
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..