W288306
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
Synonym(e):
lilac pentanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.511
bp
112-112.5 °C/0.8 mmHg
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
InChIKey
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter