Merck
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.33
FEMA-Nummer:
2585
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
6.011
Organoleptisch:
green; floral
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; floral
SMILES String
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)