W249715
Fusel oil
natural, FG
Synonym(e):
Fusel oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Brechungsindex
n20/D 1.400
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
alcohol; woody; ethereal; sweet
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45.5 °C - closed cup